L (+)-Serin ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
BIS0718-100G
BIS0718-1KG
BIS0718-500G
APOSBIS0718-100GEA
260
SEK
APOSBIS0718-100G
APOSBIS0718-1KG
APOSBIS0718-500G
L (+)-Serin ≥99%
L (+)-Serin
USP, pyrogen free
- Cell culture tested
Formel:
C₃H₇NO₃ Smältpunkt: 214…224 °C Densitet: 0,67 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00064224 CAS nummer: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 |