Gellan gum, pulver
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIPG434-100G BIPG434-1KG BIPG434-500G
APOSBIPG434-100GEA 600 SEK
APOSBIPG434-100G APOSBIPG434-1KG APOSBIPG434-500G
Gellan gum, pulver
Gellan gum
Smältpunkt: >70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00131909
CAS nummer: 71010-52-1