2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Propargyl-PEG1-amine, Propargyl-PEG1-NH2
BIPG1722-100MG BIPG1722-250MG
APOSBIPG1722-100MGEA 325 SEK
APOSBIPG1722-100MG APOSBIPG1722-250MG
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Formel: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Densitet: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD16713446
CAS nummer: 122116-12-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II