Hydroxy-PEG4-t-butyl ester
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIPG1450-1G BIPG1450-500MG
APOSBIPG1450-1GEA 2475 SEK
APOSBIPG1450-1G APOSBIPG1450-500MG
Hydroxy-PEG4-t-butyl ester
Hydroxy-PEG4-t-butyl ester
Formel: C₁₅H₃₀O₇
MW: 332,39 g/mol
Densitet: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 518044-32-1