Fmoc-N-amido-dPEG®5-acid
Leverantör: Apollo Scientific
BIPG1399-500MG BIPG1399-1G BIPG1399-100MG
APOSBIPG1399-500MGEA 2925 SEK
APOSBIPG1399-500MG APOSBIPG1399-1G APOSBIPG1399-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG®5-acid
Fmoc-N-amido-dPEG5-acid
Formel: C₂₈H₃₇NO₉
MW: 531,59 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 882847-32-7