Fmoc-N-amido-dPEG®4-acid
Leverantör: Apollo Scientific
BIPG1398-500MG
BIPG1398-1G
BIPG1398-250MG
APOSBIPG1398-500MGEA
2075
SEK
APOSBIPG1398-500MG
APOSBIPG1398-1G
APOSBIPG1398-250MG
Fmoc-N-amido-dPEG®4-acid
Fmoc-N-amido-dPEG4-acid
Formel:
C₂₆H₃₃NO₈ MW: 487,54 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
557756-85-1 |