Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Leverantör: Apollo Scientific
BIPG1397-1G
BIPG1397-100MG
APOSBIPG1397-1GEA
1050
SEK
APOSBIPG1397-1G
APOSBIPG1397-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Formel:
C₂₄H₂₉NO₇ Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
867062-95-1 |