Fmoc-N-amido-dPEG®2-acid
Leverantör: Apollo Scientific
BIPG1396-500MG BIPG1396-1G BIPG1396-100MG
APOSBIPG1396-500MGEA 1725 SEK
APOSBIPG1396-500MG APOSBIPG1396-1G APOSBIPG1396-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG®2-acid
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Formel: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399,44 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 872679-70-4