Azido-PEG24-alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIPG1120-100MG BIPG1120-250MG
APOSBIPG1120-100MGEA 4275 SEK
APOSBIPG1120-100MG APOSBIPG1120-250MG
Azido-PEG24-alcohol
Azido-PEG24-alcohol
Formel: C₄₈H₉₇N₃O₂₄
MW: 1100,29 g/mol
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 73342-16-2