Amino-PEG4-t-butyl ester
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIPG1073-250MG BIPG1073-1G
APOSBIPG1073-250MGEA 255 SEK
APOSBIPG1073-250MG APOSBIPG1073-1G
Amino-PEG4-t-butyl ester
Amino-PEG4-t-butyl ester
Formel: C₁₅H₃₁NO₆
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 581065-95-4