Amino-PEG8-acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIPG1036-100MG BIPG1036-50MG
APOSBIPG1036-100MGEA 550 SEK
APOSBIPG1036-100MG APOSBIPG1036-50MG
Amino-PEG8-acid
Amino-PEG8-acid
Formel: C₁₉H₃₉NO₁₀
MW: 441,51 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 756526-04-2