Amino-PEG6-acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
BIPG1035-100MG
BIPG1035-50MG
BIPG1035-250MG
APOSBIPG1035-100MGEA
2075
SEK
APOSBIPG1035-100MG
APOSBIPG1035-50MG
APOSBIPG1035-250MG
Amino-PEG6-acid
Amino-PEG6-acid
Formel:
C₁₅H₃₁NO₈ MW: 353,41 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
905954-28-1 |