3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIP1205-5G BIP1205-100G
APOSBIP1205-5GEA 0 SEK
APOSBIP1205-5G APOSBIP1205-100G
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Kokpunkt: 287 °C/265mmHg
Smältpunkt: 126…128 °C
Densitet: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003138
CAS nummer: 89-25-8
EINECS: 201-891-0