1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose, (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol, (3aR,5R,6S,6aR)-5-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
BIO1700-2.5G BIO1700-5G BIO1700-10G
APOSBIO1700-2.5GEA 775 SEK
APOSBIO1700-2.5G APOSBIO1700-5G APOSBIO1700-10G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Formel: C₈H₁₄O₅
MW: 190,20 g/mol
Kokpunkt: 112…114 °C/0,06mmHg
Smältpunkt: 69…71 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00063295
CAS nummer: 20031-21-4