Ochratoxin A Aspergillus ochraceus
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
BIO1001-1MG BIO1001-5MG
APOSBIO1001-1MGEA 1300 SEK
APOSBIO1001-1MG APOSBIO1001-5MG
Ochratoxin A Aspergillus ochraceus
Ochratoxin A
Mycotoxin.
Formel: C₂₀H₁₈ClNO₆
MW: 403.8 g/mol
Smältpunkt: 105…110 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00078079
CAS nummer: 303-47-9
EINECS: 206-143-7
UN: 2811
ADR: 6.1 II