2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Leverantör: Apollo Scientific
BIMN2009-100MG BIMN2009-1G BIMN2009-250MG
APOSBIMN2009-100MGEA 1550 SEK
APOSBIMN2009-100MG APOSBIMN2009-1G APOSBIMN2009-250MG
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Smältpunkt: 218 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 21679-12-9