Lovastatin
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6alpha-Methylcompactin, Monacolin K, Mevinolin, (S)-(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2-methylbutanoate
BIL1008-100MG BIL1008-25MG BIL1008-50MG
APOSBIL1008-100MGEA 5125 SEK
APOSBIL1008-100MG APOSBIL1008-25MG APOSBIL1008-50MG
Lovastatin
Lovastatin
Formel: C₂₄H₃₆O₅
MW: 404,55 g/mol
Smältpunkt: 175 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00072164
CAS nummer: 75330-75-5