Urinsyra
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
BIK9021-250G BIK9021-500G BIK9021-100G
APOSBIK9021-250GEA 3025 SEK
APOSBIK9021-250G APOSBIK9021-500G APOSBIK9021-100G
Urinsyra
Urinsyra
Formel: C₅H₄N₄O₃
MW: 168,11 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005712
CAS nummer: 69-93-2
EINECS: 200-720-7