Inosine
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
BII1001-5G BII1001-10G BII1001-100G
APOSBII1001-5GEA 345 SEK
APOSBII1001-5G APOSBII1001-10G APOSBII1001-100G
Inosine
Inosine
Formel: C₁₀H₁₂N₄O₅
MW: 268,23 g/mol
Smältpunkt: 212…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066770
CAS nummer: 58-63-9