Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIF1011-1G BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA 1725 SEK
APOSBIF1011-1G APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Formel: C₃₁H₃₆N₂O₆
MW: 532.6 g/mol
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01862894
CAS nummer: 333973-51-6