Flavone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIF1002-25G BIF1002-5G
APOSBIF1002-25GEA 4200 SEK
APOSBIF1002-25G APOSBIF1002-5G
Flavone
Flavone
Formel: C₁₅H₁₀O₂
Smältpunkt: 94…100 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006825
CAS nummer: 525-82-6
EINECS: 208-383-8