EDTA (Etylendiamintetraättiksyra) ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
BIE0729-1KG BIE0729-500G
APOSBIE0729-1KGEA 275 SEK
APOSBIE0729-1KG APOSBIE0729-500G
EDTA (Etylendiamintetraättiksyra) ≥99%
EDTA (Etylendiamintetraättiksyra)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Smältpunkt: 245 °C (dec.)
Densitet: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003541
CAS nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4