Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt dihydrat
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
BIE0501-1KG BIE0501-500G
APOSBIE0501-1KGEA 510 SEK
APOSBIE0501-1KG APOSBIE0501-500G
Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt dihydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00150026
CAS nummer: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9