Plumbagin
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 5-Hydroxy-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
BIDF1037-1G BIDF1037-5G BIDF1037-500MG
APOSBIDF1037-1GEA 4275 SEK
APOSBIDF1037-1G APOSBIDF1037-5G APOSBIDF1037-500MG
Plumbagin
Plumbagin
Natural product.
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00001682
CAS nummer: 481-42-5
EINECS: 207-569-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II