2-Deoxy-D-galactose ≥99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BID2231-5G BID2231-10G
APOSBID2231-5GEA 1950 SEK
APOSBID2231-5G APOSBID2231-10G
2-Deoxy-D-galactose ≥99%
2-Deoxy-D-galactose
Formel: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Smältpunkt: 107…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014649
CAS nummer: 1949-89-9
EINECS: 217-765-3