Destruxin B (from Metarhizium anisopliae)
Leverantör: Apollo Scientific
BID1012-1MG BID1012-100UG
APOSBID1012-1MGEA 8225 SEK
APOSBID1012-1MG APOSBID1012-100UG
Destruxin B (from Metarhizium anisopliae)
Destruxin B
Formel: C₃₀H₅₁N₅O₇
MW: 593,80 g/mol
Smältpunkt: 230…240 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2503-26-6