4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
Leverantör: Apollo Scientific
BICL5067-1G
BICL5067-2G
BICL5067-5G
APOSBICL5067-1GEA
4625
SEK
APOSBICL5067-1G
APOSBICL5067-2G
APOSBICL5067-5G
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Formel:
C₂₀H₂₂O₇ Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
176299-96-0 |