2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-cellobioside 98% min
Leverantör: Apollo Scientific
BICL4224-10MG BICL4224-25MG BICL4224-50MG
APOSBICL4224-10MGEA 2800 SEK
APOSBICL4224-10MG APOSBICL4224-25MG APOSBICL4224-50MG
2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-cellobioside 98% min
2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-cellobioside
Formel: C₁₈H₂₄ClNO₁₃
MW: 497.834 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 135743-28-1