1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
BICL4019-50MG
BICL4019-500MG
APOSBICL4019-50MGEA
1125
SEK
APOSBICL4019-50MG
APOSBICL4019-500MG
1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Formel:
C₁₂H₂₀O₁₀ Smältpunkt: 122 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD13182343 CAS nummer: 35405-71-1 |