Cytidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIC2010-10G BIC2010-250G BIC2010-50G
APOSBIC2010-10GEA 260 SEK
APOSBIC2010-10G APOSBIC2010-250G APOSBIC2010-50G
Cytidine
Cytidine
Formel: C₉H₁₃N₃O₅
Smältpunkt: 210…220 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006545
CAS nummer: 65-46-3