L (+)-Cystein
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIC0709-100G BIC0709-1KG BIC0709-250G
APOSBIC0709-100GEA 260 SEK
APOSBIC0709-100G APOSBIC0709-1KG APOSBIC0709-250G
L (+)-Cystein
L -Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Smältpunkt: 240 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064306
CAS nummer: 52-90-4