Chaetoglobosin A
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
BIBR1023-1MG
BIBR1023-5MG
APOSBIBR1023-1MGEA
1700
SEK
APOSBIBR1023-1MG
APOSBIBR1023-5MG
Chaetoglobosin A
Chaetoglobosin A
Formel:
C₃₂H₃₆N₂O₅ MW: 528.7 g/mol Kokpunkt: 763.85 °C Smältpunkt: 335.85 °C Storage Temperature: Frys |
CAS nummer:
50335-03-0 |