Fmoc-D-isoleucine
Leverantör: Apollo Scientific
BIBA1019-1G BIBA1019-250MG BIBA1019-5G
APOSBIBA1019-1GEA 3600 SEK
APOSBIBA1019-1G APOSBIBA1019-250MG APOSBIBA1019-5G
Fmoc-D-isoleucine
Fmoc-D-isoleucine
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
Smältpunkt: 143…153 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00080291
CAS nummer: 143688-83-9