myo-inositol
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
BIB6083-100G BIB6083-1KG BIB6083-500G
APOSBIB6083-100GEA 430 SEK
APOSBIB6083-100G APOSBIB6083-1KG APOSBIB6083-500G
myo-inositol
myo-inositol
Formel: C₆H₁₂O₆
Smältpunkt: 222…227 °C
Densitet: 0,63 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077932
CAS nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2