Esculetin
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
6,7-Dihydroxycoumarin, 6,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one
BIB6051-10G
BIB6051-25G
APOSBIB6051-10GEA
775
SEK
APOSBIB6051-10G
APOSBIB6051-25G
Esculetin
Esculetin
Formel:
C₉H₆O₄ MW: 178,14 g/mol Smältpunkt: 270…273 °C (dec.) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00006874 CAS nummer: 305-01-1 EINECS: 206-161-5 |