4-Chloroindole-3-acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIB6028-250MG BIB6028-500MG
APOSBIB6028-250MGEA 480 SEK
APOSBIB6028-250MG APOSBIB6028-500MG
4-Chloroindole-3-acetic acid
4-Chloroindole-3-acetic acid
Formel: C₁₀H₈ClNO₂
MW: 209,63 g/mol
Smältpunkt: 179…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216155
CAS nummer: 2519-61-1