MOPS ≥99.5%, Ultrapure
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
BIB2003-1KG
BIB2003-250G
BIB2003-500G
APOSBIB2003-1KGEA
2575
SEK
APOSBIB2003-1KG
APOSBIB2003-250G
APOSBIB2003-500G
MOPS ≥99.5%, Ultrapure
MOPS
Biological buffer - useful range 6.5-7.9
- Heavy metals:<5 ppm
- pKa @ 20°C: 7.20 + 0.2
Formel:
C₇H₁₅NO₄S Smältpunkt: >277 °C Flampunkt: 116 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00006183 CAS nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 |