Acriflavine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride-3,6-acridinediamine mixt, Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix
BIA4303-100G BIA4303-25G
APOSBIA4303-100GEA 1175 SEK
APOSBIA4303-100G APOSBIA4303-25G
Acriflavine 98%
Acriflavine
A mixture of 3,6-diamino-10-methylacridiniumchloride and 3,6-diaminoacridine.
Formel: C₂₇H₂₅ClN₆
MW: 468,9806 g/mol
Smältpunkt: 179…181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064307
CAS nummer: 8048-52-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III