3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
BIA2203-1G
BIA2203-25G
BIA2203-5G
APOSBIA2203-1GEA
310
SEK
APOSBIA2203-1G
APOSBIA2203-25G
APOSBIA2203-5G
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196.2 Kokpunkt: 335 Smältpunkt: 117…127 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00008748 CAS nummer: 2478-38-8 EINECS: 219-610-5 |