L (+)-Asparaginsyra
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIA0705-1KG BIA0705-500G
APOSBIA0705-1KGEA 380 SEK
APOSBIA0705-1KG APOSBIA0705-500G
L (+)-Asparaginsyra
L (+)-Asparaginsyra
Formel: C₄H₇NO₄
Smältpunkt: >300 °C
Densitet: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002616
CAS nummer: 56-84-8