L (+)-Askorbinsyra ≥99.5%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
BIA0602-1KG BIA0602-500G BIA0602-5KG
APOSBIA0602-1KGEA 550 SEK
APOSBIA0602-1KG APOSBIA0602-500G APOSBIA0602-5KG
L (+)-Askorbinsyra ≥99.5%
L (+)-Askorbinsyra
Formel: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Smältpunkt: 190…194 °C (dec.)
Densitet: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064328
CAS nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2