Fluconazole, vattenfri
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BI3858-1G BI3858-5G BI3858-25G
APOSBI3858-1GEA 260 SEK
APOSBI3858-1G APOSBI3858-5G APOSBI3858-25G
Fluconazole, vattenfri
Fluconazole
Formel: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00274549
CAS nummer: 86386-73-4