1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2:5,6-Di-o-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
BI3857-25G BI3857-5G
APOSBI3857-25GEA 535 SEK
APOSBI3857-25G APOSBI3857-5G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
Formel: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,28 g/mol
Smältpunkt: 73…77 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00135634
CAS nummer: 2595-05-3