Bärnstenssyra
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 1300 SEK
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
Bärnstenssyra
Bärnstenssyra
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Kokpunkt: 235 °C
Smältpunkt: 184…186 °C
Densitet: 1.564 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 206
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002789
CAS nummer: 110-15-6
Merck Index: 13,08953