3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9988-1G PC9988-250MG
APOSPC9988-1GEA 1250 SEK
APOSPC9988-1G APOSPC9988-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Smältpunkt: 162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01569436
CAS nummer: 362601-71-6