3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9893-25G PC9893-5G PC9893-100G
APOSPC9893-25GEA 1150 SEK
APOSPC9893-25G APOSPC9893-5G APOSPC9893-100G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236591
CAS nummer: 203302-92-5