2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane 99%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9861-1G PC9861-5G PC9861-250MG
APOSPC9861-1GEA 3350 SEK
APOSPC9861-1G APOSPC9861-5G APOSPC9861-250MG
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane 99%
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₅H₄F₆O₂
Kokpunkt: 106…107 °C
Densitet: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00191832
CAS nummer: 1765-26-0