(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9762-1G PC9762-100MG PC9762-250MG
APOSPC9762-1GEA 7950 SEK
APOSPC9762-1G APOSPC9762-100MG APOSPC9762-250MG
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Formel: C₃H₂BrF₃
Kokpunkt: 57…58 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04037239
CAS nummer: 149597-48-8