(E)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9761-1G PC9761-5G
APOSPC9761-1GEA 2750 SEK
APOSPC9761-1G APOSPC9761-5G
(E)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 95%
(E)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Formel: C₃H₂BrF₃
MW: 174,947 g/mol
Kokpunkt: 39…39,5 °C
Smältpunkt: 39…39,5 °C
Densitet: >1,5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862034
CAS nummer: 149597-47-7