2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9729-25G PC9729-5G
APOSPC9729-25GEA 7625 SEK
APOSPC9729-25G APOSPC9729-5G
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene 97%
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene
Formel: C₄H₄F₄
MW: 128,068 g/mol
Kokpunkt: 29…31 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07784201
CAS nummer: 721946-02-7